Stearonitrile ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octadecanenitrile, Heptadecyl Cyanide
S0085-25G S0085-5G
TCIAS0085-25GEA 172 EUR InStock
TCIAS0085-25G TCIAS0085-5G
Stearonitrile ≥92.0% (par GC)
Stearonitrile
Formule: C₁₈H₃₅N
MW: 265,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001947
Numéro CAS: 638-65-3
EINECS: 211-345-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité