Trimethylstearylammonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylstearylammonium Chloride
S0087-25G S0087-500G S0087-100G
TCIAS0087-25GEA 22 EUR InStock
TCIAS0087-25G TCIAS0087-500G TCIAS0087-100G
Trimethylstearylammonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethylstearylammonium chloride
Formule: C₂₁H₄₆ClN
MW: 348,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050188
Numéro CAS: 112-03-8
EINECS: 203-929-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbaffb734561056c43f2814c806da0edb40e4f6&vid=efbaffb734561056c43f2814c806da0edb40e4f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité