Stigmasterol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
S0088-1G S0088-25G S0088-5G
TCIAS0088-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAS0088-1G TCIAS0088-25G TCIAS0088-5G
Stigmasterol ≥90.0% (par GC)
Stigmasterol
Formule: C₂₉H₄₈O
MW: 412,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003630
Numéro CAS: 83-48-7
EINECS: 201-482-7
Merck Index: 14,08815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=218a94dfd7d4acf8fb0f9cd6663e0aa243ac7267&vid=218a94dfd7d4acf8fb0f9cd6663e0aa243ac7267&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -53.0 deg (C=2, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité