Poly(neopentyl glycol succinate)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Neopentyl Glycol Succinate Polyester, Succinate Neopentylglycol Polyester
S0099-5G S0099-25G
TCIAS0099-5GEA 108 EUR InStock
TCIAS0099-5G TCIAS0099-25G
Poly(neopentyl glycol succinate)
Poly(neopentyl glycol succinate)
Numéro MDL: MFCD00148032
Numéro CAS: 28257-92-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Suitability for GC-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité