Monosodium succinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0106-25G S0106-500G
TCIAS0106-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0106-25G TCIAS0106-500G
Monosodium succinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Monosodium succinate
Formule: C₄H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00050993
Numéro CAS: 2922-54-5
EINECS: 220-871-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité