Sucrose fatty acid ester
Fournisseur: TCI
Synonyms: Saccharose Fatty Acid Ester, Fatty Acid Sucrose Ester
S0112-25G S0112-500G
TCIAS0112-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0112-25G TCIAS0112-500G
Sucrose fatty acid ester
Sucrose fatty acid ester
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Free Sucrose max. 1.0 %
Water max. 4.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 2.0 %
Acid Value max. 6.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité