Sodium sulphamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0118-25G S0118-500G
TCIAS0118-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAS0118-25G TCIAS0118-500G
Sodium sulphamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium sulphamate
Formule: H₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00059940
Numéro CAS: 13845-18-6
EINECS: 237-572-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité