Sodium 2-formylbenzènesulfonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0122-25G S0122-500G
TCIAS0122-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAS0122-25G TCIAS0122-500G
Sodium 2-formylbenzènesulfonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium 2-formylbenzènesulfonate
Formule: C₇H₆O₄S
Numéro MDL: MFCD00007478
Numéro CAS: 1008-72-6
EINECS: 213-758-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité