Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphonfluorescein ≥75.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

S0132-1G S0132-5G
TCIAS0132-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAS0132-1G TCIAS0132-5G
Sulphonfluorescein ≥75.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphonfluorescein


Formule: C₁₉H₁₂O₆S
Numéro MDL: MFCD00070618
Numéro CAS: 4424-03-7
EINECS: 224-596-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 75.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité