4-Sulphophthalic acid ∼50% dans l'eau (contains 3-Sulfophthalic Acid)
Fournisseur: TCI
Danger
S0136-25ML S0136-500ML
TCIAS0136-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0136-25ML TCIAS0136-500ML
4-Sulphophthalic acid ∼50% dans l'eau (contains 3-Sulfophthalic Acid)
4-Sulphophthalic acid
Formule: C₈H₆O₇S
MW: 246,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007494
Numéro CAS: 89-08-7
EINECS: 201-881-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971998128908e7c469bb97b073af0155014acdb7&vid=20c66b748c0577df229397e40729a748751e6766&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Concentration (Neutralization titration) 50.0 to 60.0 w/w%
Water 40.0 to 50.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité