Monosodium 5-sulphoisophthalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0148-25G S0148-500G S0148-100G
TCIAS0148-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0148-25G TCIAS0148-500G TCIAS0148-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formule: C₈H₆O₇S
Numéro MDL: MFCD00007495
Numéro CAS: 6362-79-4
EINECS: 228-845-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7eff7a7851043b7ba58d14d640b2dc8fb826cf9&vid=f7eff7a7851043b7ba58d14d640b2dc8fb826cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité