Sodium dimethyl-5-sulphoisophthalate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0157-25G S0157-500G
TCIAS0157-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0157-25G TCIAS0157-500G
Sodium dimethyl-5-sulphoisophthalate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium dimethyl-5-sulphoisophthalate
Formule: C₁₀H₁₀O₇S
MW: 296,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007493
Numéro CAS: 3965-55-7
EINECS: 223-578-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité