Succinaldehyde disodium bisulphite ≥92.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Disodium 1,4-Dihydroxy-1,4-butanedisulphonate
S0216-25G S0216-500G
TCIAS0216-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAS0216-25G TCIAS0216-500G
Succinaldehyde disodium bisulphite ≥92.0% (par analyse titrimétrique)
Succinaldehyde disodium bisulphite
Formule: C₄H₁₀O₈S₂
MW: 294,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00024982
Numéro CAS: 5450-96-4
EINECS: 226-676-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 92.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 12.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité