β-Sitosterol acetate 40,00% (par GC) (contains Campesterol Acetate)
Fournisseur: TCI
S0221-1G S0221-5G
TCIAS0221-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAS0221-1G TCIAS0221-5G
β-Sitosterol acetate 40,00% (par GC) (contains Campesterol Acetate)
beta-Sitosterol acetate
Formule: C₃₁H₅₂O₂
MW: 456,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083497
Numéro CAS: 915-05-9
EINECS: 213-019-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 40.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité