Scopolamine methyl nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methscopolamine Nitrate
S0230-1G S0230-5G
TCIAS0230-1GEA 104 EUR InStock
TCIAS0230-1G TCIAS0230-5G
Scopolamine methyl nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Scopolamine methyl nitrate
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₇
MW: 380,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078239
Numéro CAS: 6106-46-3
EINECS: 228-065-2
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff2694ecc7814fe3b8728ca12e29eec3abcecc6&vid=8ff2694ecc7814fe3b8728ca12e29eec3abcecc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -27.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité