Magnésium stéarate
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0238-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0238-25G TCIAS0238-250G
Magnésium stéarate
Magnésium stéarate
Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
MW: 591,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036391
Numéro CAS: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Content of Magnesium 4.00 to 5.00 %
Palmitic acid (composition of fatty acid) max. 40.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité