Vinyl stearate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Stearic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
S0241-25G S0241-100G
TCIAS0241-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAS0241-25G TCIAS0241-100G
Vinyl stearate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Vinyl stearate
Formule: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026667
Numéro CAS: 111-63-7
EINECS: 203-890-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe753ea8540473c3f6679c58bba8a95167273e0&vid=bfe753ea8540473c3f6679c58bba8a95167273e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité