trans-Stilbene oxide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
S0262-25G S0262-5G
TCIAS0262-25GEA 292 EUR InStock
TCIAS0262-25G TCIAS0262-5G
trans-Stilbene oxide ≥98.0% (par HPLC)
trans-Stilbene oxide
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064311
Numéro CAS: 1439-07-2
EINECS: 215-877-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité