Disodium sebacate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0270-25G S0270-500G
TCIAS0270-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAS0270-25G TCIAS0270-500G
Disodium sebacate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium sebacate
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Numéro MDL: MFCD00070501
Numéro CAS: 17265-14-4
EINECS: 241-300-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f789f9297d4ac7073531c76c01294c4521ab3247&vid=f789f9297d4ac7073531c76c01294c4521ab3247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité