4-tert-Butylphenyl salicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Salicylic Acid 4-tert-Butylphenyl Ester
S0274-25G S0274-500G
TCIAS0274-25GEA 0 EUR InStock
TCIAS0274-25G TCIAS0274-500G
4-tert-Butylphenyl salicylate ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylphenyl salicylate
Formule: C₁₇H₁₈O₃
MW: 270,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045759
Numéro CAS: 87-18-3
EINECS: 201-728-3
Merck Index: 14,01586
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité