Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0318-100G S0318-25G S0318-500G
TCIAS0318-100GEA 225 EUR InStock
TCIAS0318-100G TCIAS0318-25G TCIAS0318-500G
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)]
Formule: C₁₆H₁₆CoN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00000009
Numéro CAS: 14167-18-1
EINECS: 238-012-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité