2-Salicylideneaminophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0328-25G S0328-5G
TCIAS0328-25GEA 134 EUR InStock
TCIAS0328-25G TCIAS0328-5G
2-Salicylideneaminophenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Salicylideneaminophenol
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00020011
Numéro CAS: 1761-56-4
EINECS: 217-166-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité