1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
S0391-25G S0391-250G
TCIAS0391-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAS0391-25G TCIAS0391-250G
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formule: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064468
Numéro CAS: 15471-17-7
EINECS: 239-491-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité