BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de réticulation
Fournisseur: TCI
S0427-1G S0427-100MG S0427-5G
TCIAS0427-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAS0427-1G TCIAS0427-100MG TCIAS0427-5G
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) ≥98.0% (par HPLC, azote total) réactif de réticulation
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043141
Numéro CAS: 55750-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49abc4558a5a8f49f9eb32662a511eddc85c8a0c&vid=49abc4558a5a8f49f9eb32662a511eddc85c8a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité