Monomethyl suberate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0440-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAS0440-5G TCIAS0440-25G
Monomethyl suberate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Monomethyl suberate
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00004427
Numéro CAS: 3946-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité