L-Selenomethionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: L-SelenoMethionine, (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric Acid, H-Se-Met-OH
S0442-1G S0442-5G
TCIAS0442-1GEA 172 EUR InStock
TCIAS0442-1G TCIAS0442-5G
L-Selenomethionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Selenomethionine
Formule: C₅H₁₁NO₂Se
MW: 196,11 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037210
Numéro CAS: 3211-76-5
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=0.5, 2mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité