Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sebacic Acid Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) Ester, Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) decanedioate, Decanedioic Acid Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) Ester
S0448-25G S0448-250G S0448-5G
TCIAS0448-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAS0448-25G TCIAS0448-250G TCIAS0448-5G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate ≥98.0% (par GC)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate
Formule: C₂₈H₅₂N₂O₄
MW: 480,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134709
Numéro CAS: 52829-07-9
EINECS: 258-207-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité