Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphaguanidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminobenzenesulphonylguanidine, 4-Amino-N-amidinobenzenesulphonamide, 4-Amino-N-carbamimidoylbenzenesulphonamide

S0464-25G S0464-500G
TCIAS0464-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0464-25G TCIAS0464-500G
Sulphaguanidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphaguanidine


Formule: C₇H₁₀N₄O₂S
MW: 214,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038136
Numéro CAS: 57-67-0
EINECS: 200-345-9
Merck Index: 14,08908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité