4-Sulphocalix[4]arene hydrate ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0469-1G S0469-5G
TCIAS0469-1GEA 192 EUR InStock
TCIAS0469-1G TCIAS0469-5G
4-Sulphocalix[4]arene hydrate ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
4-Sulphocalix[4]arene hydrate
Formule: C₂₈H₂₄O₁₆S₄
Numéro MDL: MFCD03095486
Numéro CAS: 112269-92-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité