Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Styrylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Stilbazole

S0475-5G S0475-1G
TCIAS0475-5GEA 157 EUR InStock
TCIAS0475-5G TCIAS0475-1G
4-Styrylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Styrylpyridine


Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137749
Numéro CAS: 103-31-1
EINECS: 203-099-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d1ccfacde811be007991c5ee1bdc1874dda50a&vid=89d1ccfacde811be007991c5ee1bdc1874dda50a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité