Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dihydro-3-methoxycarbonylthiophene 1,1-Dioxide, 3-sulpholene-3-carboxylic acid Methyl Ester, Methyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 1,1-dioxide, 3-Methoxycarbonyl-3-sulpholene
S0476-1G S0476-5G
TCIAS0476-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAS0476-1G TCIAS0476-5G
Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate
Formule: C₆H₈O₄S
MW: 176,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042754
Numéro CAS: 67488-50-0
EINECS: 266-700-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité