2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol) ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis[2-hydroxy-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] sulphone, Bis(2-hydroxy-5-tert-octylphenyl) Sulphone
S0478-5G S0478-1G
TCIAS0478-5GEA 222 EUR InStock
TCIAS0478-5G TCIAS0478-1G
2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol) ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol)
Formule: C₂₈H₄₂O₄S
MW: 474,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026328
Numéro CAS: 15452-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cfa481a1bc42cc1a2b9c7323200793ad3910367&vid=a24da83e23584f76876f2bb940778d9ab3136824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité