Methyl succinamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-amino-4-oxobutanoate, Succinamic Acid Methyl Ester
S0479-25G S0479-5G
TCIAS0479-25GEA 108 EUR InStock
TCIAS0479-25G TCIAS0479-5G
Methyl succinamate ≥98.0% (par GC)
Methyl succinamate
Formule: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD08276419
Numéro CAS: 53171-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fa33b8e09734244e3c9d6889e61ef0c2e4e5000&vid=0fa33b8e09734244e3c9d6889e61ef0c2e4e5000&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité