Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
S0484-25G S0484-5G
TCIAS0484-25GEA 202 EUR InStock
TCIAS0484-25G TCIAS0484-5G
Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate
Formule: C₈H₉BrO₃S
MW: 287,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797167
Numéro CAS: 65036-65-9
EINECS: 265-318-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité