L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthanolate de sodium ∼5 mol/L dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium methylate, Sodium methanolate
S0486-500ML S0486-100ML
TCIAS0486-500MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAS0486-500ML TCIAS0486-100ML
Méthanolate de sodium ∼5 mol/L dans le methanol
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Point de fusion: 127
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1289
ADR: 3 II
Merck Index: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d508bdad718ac240481b50aaad732607e749e1&vid=3cbcd068a9dd2a2c769ec316579d773581e602da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 27.0 to 29.7 w/w%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité