D-Biotin-N-succinimidyl ester ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
S0491-100MG S0491-1G
TCIAS0491-100MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAS0491-100MG TCIAS0491-1G
D-Biotin-N-succinimidyl ester ≥97.0% (par HPLC, azote total)
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₅S
MW: 341,38 g/mol
Point de fusion: 140°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078531
Numéro CAS: 35013-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ccde0dab244f5d9817f201bd09425300361cc60&vid=3ccde0dab244f5d9817f201bd09425300361cc60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Protein labeling test (qualitative methoed) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité