(+/-)-Sulpiride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
S0501-5G S0501-25G
TCIAS0501-5GEA 33 EUR InStock
TCIAS0501-5G TCIAS0501-25G
(+/-)-Sulpiride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(+/-)-Sulpiride
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₄S
MW: 341,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055061
Numéro CAS: 15676-16-1
EINECS: 239-753-7
Merck Index: 14,08989
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c2eb3f0f1fdd4fc6767b74b1b1e2feb9ab91f1&vid=46c2eb3f0f1fdd4fc6767b74b1b1e2feb9ab91f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité