ɑ-Sexithiophene, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6T
S0504-1G S0504-100MG
TCIAS0504-1GEA 152 EUR InStock
TCIAS0504-1G TCIAS0504-100MG
ɑ-Sexithiophene, purifié par sublimation
alpha-Sexithiophene
Formule: C₂₄H₁₄S₆
MW: 494,74 g/mol
Point de fusion: 304°C
Numéro CAS: 88493-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
TOF-MS to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité