(S)-(-)-Oxyde de styrène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-Styrene oxide
S0517-25G S0517-5G
TCIAS0517-25GEA 176 EUR InStock
TCIAS0517-25G TCIAS0517-5G
(S)-(-)-Oxyde de styrène ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00064310
Numéro CAS: 20780-54-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité