Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Solanesol ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35-Nonamethylhexatriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonaen-1-ol

S0525-25G S0525-5G
TCIAS0525-25GEA 185 EUR InStock
TCIAS0525-25G TCIAS0525-5G
Solanesol ≥93.0% (par HPLC)
Solanesol


Formule: C₄₅H₇₄O
MW: 631,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070279
Numéro CAS: 13190-97-1
Merck Index: 14,08703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité