Salbutamol sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0531-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAS0531-5G TCIAS0531-25G TCIAS0531-1G
Salbutamol sulphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Salbutamol sulphate
Formule: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
MW: 576,702 g/mol
Point de fusion: 180°C
Numéro MDL: MFCD00055200
Numéro CAS: 51022-70-9
EINECS: 256-916-8
Merck Index: 14,00216
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité