S-Sodium ethanethiosulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethanethiosulphonic acid S-Sodium Salt
S0533-25G S0533-500G
TCIAS0533-25GEA 106 EUR InStock
TCIAS0533-25G TCIAS0533-500G
S-Sodium ethanethiosulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
S-Sodium ethanethiosulphonate
Formule: C₂H₆O₂S₂
MW: 148,17 g/mol
Numéro CAS: 31999-88-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité