Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Spiramycin ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

S0575-5G S0575-25G
TCIAS0575-5GEA 126 EUR InStock
TCIAS0575-5G TCIAS0575-25G
Spiramycin ≥90.0% (par HPLC)
Spiramycin


Formule: C₄₃H₇₄N₂O₁₄
Numéro MDL: MFCD01314545
Numéro CAS: 8025-81-8
EINECS: 232-429-6
Merck Index: 14,08752
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -77.0 to -85.0 deg (C=2, AcOH (10%)) (after drying)
Drying loss max. 4.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité