Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0576-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAS0576-25G TCIAS0576-5G
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO₃
MW: 155,578 g/mol
Numéro CAS: 5619-04-5
EINECS: 227-047-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité