Sulphacetamide sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Acetyl-4-aminobenzenesulphonamide sodium salt, N-Acetylsulphanilamide sodium salt
S0578-25G S0578-250G
TCIAS0578-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAS0578-25G TCIAS0578-250G
Sulphacetamide sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphacetamide sodium salt
Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 236,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007885
Numéro CAS: 127-56-0
EINECS: 204-848-4
Merck Index: 14,08899
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité