Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
S0584-25G S0584-5G
TCIAS0584-25GEA 196 EUR InStock
TCIAS0584-25G TCIAS0584-5G
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Point de fusion: 207°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150886
Numéro CAS: 22189-32-8
Merck Index: 14,08739
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +21.0 deg (C=1,H2O)
Water 16.0 to 20.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité