Sulphamethazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0586-25G S0586-250G
TCIAS0586-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAS0586-25G TCIAS0586-250G
Sulphamethazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphamethazine
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₂S
MW: 278,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006066
Numéro CAS: 57-68-1
EINECS: 200-346-4
Merck Index: 14,08905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité