Pénicilline benzylique sel de potassium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Diméthyl-7-oxo-6-(phénylacétamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
46609-250MGEA 49.4 EUR InStock
46609-250MG
Pénicilline benzylique sel de potassium, Supelco®
Pénicilline benzylique sel de potassium
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
MW: 372,49 g/mol
Point de fusion: 214…217 °C
Densité: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036193
Numéro CAS: 113-98-4
Merck Index: 12,07225
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité