Silver sulphadiazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sulphadiazine Silver
S0595-25G S0595-5G
TCIAS0595-25GEA 143 EUR InStock
TCIAS0595-25G TCIAS0595-5G
Silver sulphadiazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Silver sulphadiazine
Formule: C₁₀H₉AgN₄O₂S
MW: 357,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072101
Numéro CAS: 22199-08-2
EINECS: 244-834-5
Merck Index: 14,08903
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité