9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9'-Spirobi[fluorene], 9,9'-Spirobifluorene
S0800-1G S0800-5G
TCIAS0800-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAS0800-1G TCIAS0800-5G
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC)
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₂₅H₁₆
MW: 316,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704216
Numéro CAS: 159-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité